Stampa…
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC27867-100MG PC27867-250MG
APOSPC27867-100MGEA 945 EUR
APOSPC27867-100MG APOSPC27867-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₂₀H₁₇F₂NO₄
Peso molecolare: 373,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28389003
CAS Number: 1936532-04-5