Stampa…
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC27865-100MG PC27865-250MG
APOSPC27865-100MGEA 1290 EUR
APOSPC27865-100MG APOSPC27865-250MG
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₂₃H₁₈FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371711
CAS Number: 1260608-92-1