Stampa…
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC27862-100MG PC27862-1G PC27862-250MG
APOSPC27862-100MGEA 800 EUR
APOSPC27862-100MG APOSPC27862-1G APOSPC27862-250MG
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-fluorobutanoic acid
Formula: C₁₉H₁₈FNO₄
Peso molecolare: 343,349 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31615633
CAS Number: 1690528-34-7