2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅ClFNO₂ Punto di fusione: 37…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094191 CAS Number: 502496-35-7 |