Stampa…
3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC27849-1G PC27849-250MG
APOSPC27849-1GEA 655 EUR
APOSPC27849-1G APOSPC27849-250MG
3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzoic acid 95%
3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₄F₄O₂
Peso molecolare: 232,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32264075
CAS Number: 2407339-57-3