Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 23.4 EUR
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094190
CAS Number: 502496-34-6