2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2775-1G
PC2775-5G
APOSPC2775-1GEA
116
EUR
APOSPC2775-1G
APOSPC2775-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol
Formula:
C₆H₅BrFNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094184 CAS Number: 182499-89-4 |