Stampa…
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hydrazino-2,3,4-trifluorobenzene hydrochloride
PC2751-25G PC2751-5G PC2751-100G
APOSPC2751-25GEA 71.3 EUR
APOSPC2751-25G APOSPC2751-5G APOSPC2751-100G
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₅F₃N₂·ClH
Peso molecolare: 198,573 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094176
CAS Number: 502496-30-2