4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-2-fluoro-1-hydrazinobenzene hydrochloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC2715-25G
PC2715-5G
PC2715-100G
APOSPC2715-25GEA
56.8
EUR
APOSPC2715-25G
APOSPC2715-5G
APOSPC2715-100G
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Bromo-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₆H₆BrFN₂·ClH Peso molecolare: 241,489 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03094166 CAS Number: 502496-24-4 |