4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 5-Fluoro-2-hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 4-Fluoro-1-hydrazino-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Formula:
C₇H₆F₄N₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094163 CAS Number: 502496-21-1 |