Stampa…
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 37.7 EUR
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973906
CAS Number: 145349-66-2