Stampa…
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2685-1G PC2685-25G PC2685-5G
APOSPC2685-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2685-1G APOSPC2685-25G APOSPC2685-5G
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Chloro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃ClF₃IO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458089
CAS Number: 345226-19-9