Stampa…
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 637 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862008
CAS Number: 481075-37-0