Stampa…
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 248 EUR
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458088
CAS Number: 914636-53-6