Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2637-1G PC2637-5G PC2637-25G
APOSPC2637-1GEA 128 EUR
APOSPC2637-1G APOSPC2637-5G APOSPC2637-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458087
CAS Number: 89807-43-2
UN: 1760
ADR: 8,III