Stampa…
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2634-1G PC2634-5G
APOSPC2634-1GEA 127 EUR
APOSPC2634-1G APOSPC2634-5G
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Formula: C₈H₆F₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458086
CAS Number: 530080-17-2