Stampa…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2627-1G PC2627-5G
APOSPC2627-1GEA 98.9 EUR
APOSPC2627-1G APOSPC2627-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO₂S
Peso molecolare: 199,202 g/mol
Punto di fusione: 128,9…130.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458081
CAS Number: 914636-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III