Stampa…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 125 EUR
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈FNO₂S
Peso molecolare: 189,207 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458080
CAS Number: 914636-44-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III