2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆FNO₄S Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458079 CAS Number: 914636-41-2 |