Stampa…
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 116 EUR
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458078
CAS Number: 914636-38-7