Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Chloroformyl)-4-fluoronitrobenzene, 3-(Chlorocarbonyl)-4-fluoronitrobenzene
PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 94.5 EUR
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₃
Peso molecolare: 203,555 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458077
CAS Number: 709-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III