Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458073
CAS Number: 178546-34-4