Stampa…
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2598-1G PC2598-100G PC2598-25G
APOSPC2598-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2598-1G APOSPC2598-100G APOSPC2598-25G
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Peso molecolare: 210,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972708
CAS Number: 121872-95-5
UN: 3265
ADR: 8,III