Stampa…
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 51.1 EUR
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Punto di fusione: 130…133 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972707
CAS Number: 150444-95-4