Stampa…
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC2552E-1G PC2552E-250MG
APOSPC2552E-1GEA 105 EUR
APOSPC2552E-1G APOSPC2552E-250MG
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',6'-Dichloro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O
Peso molecolare: 257,037 g/mol
Punto di ebollizione: 58 °C (0,6 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221015
CAS Number: 175205-88-6