α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC2543-1G
PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA
94.5
EUR
APOSPC2543-1G
APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Formula:
C₉H₁₂FN Peso molecolare: 153,197 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784285 CAS Number: 820209-02-7 |