1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1-Aminoprop-1-yl)benzotrifluoride, α-Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₁₀H₁₂F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784288 CAS Number: 473732-54-6 |