Stampa…
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dichloro-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene
PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 473 EUR
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Formula: C₄Cl₂F₄
Peso molecolare: 194,942 g/mol
Punto di ebollizione: 67,1 °C (760 mm Hg)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019268
CAS Number: 377-93-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III