Stampa…
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5H-Octafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
PC2511-1G PC2511-5G PC2511-250MG
APOSPC2511-1GEA 517 EUR
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G APOSPC2511-250MG
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Formula: C₄HF₉O₃S
Peso molecolare: 300,1 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C (400 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778617
CAS Number: 104729-49-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II