Stampa…
3,4-Difluoropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2502-1G PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA 425 EUR
APOSPC2502-1G APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Peso molecolare: 115,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114246
CAS Number: 82878-63-5
UN: 1993
ADR: 3,III