Stampa…
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol
PC2481-25G PC2481-5G
APOSPC2481-25GEA 0 EUR
APOSPC2481-25G APOSPC2481-5G
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol) 97%
1H,1H-Nonacosafluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-ol)
Formula: C₁₅H₃F₂₉O₅
Peso molecolare: 814,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460480
CAS Number: 141977-66-4