Stampa…
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 125 EUR
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777124
CAS Number: 156425-07-9