Stampa…
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2452-1G PC2452-250MG
APOSPC2452-1GEA 382 EUR
APOSPC2452-1G APOSPC2452-250MG
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane 97%
2-Bromo-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(2-methoxyphenyl)propane
Formula: C₁₀H₇BrF₆O
Peso molecolare: 337.056 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458068
CAS Number: 70430-22-7