Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 241 EUR
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Formula: C₄H₈BrF
Peso molecolare: 155,009 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972692
CAS Number: 19869-78-4
UN: 1993
ADR: 3,III