Stampa…
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
PC2423-100MG PC2423-250MG PC2423-1G
APOSPC2423-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC2423-100MG APOSPC2423-250MG APOSPC2423-1G
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene 96%
4-Bromo-2-(methoxymethyl)fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrFO
Peso molecolare: 219,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116325
CAS Number: 337535-43-0