Stampa…
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2386-1G PC2386-5G
APOSPC2386-1GEA 98.9 EUR
APOSPC2386-1G APOSPC2386-5G
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline
Formula: C₈H₉BrFN
Peso molecolare: 218,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04116317
CAS Number: 887268-19-1