Stampa…
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 244 EUR
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
Punto di ebollizione: 233…234 °C
Densità: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094157
CAS Number: 351003-38-8
UN: 3265
ADR: 8,II