Stampa…
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2381-25G PC2381-5G PC2381-1G
APOSPC2381-25GEA 511 EUR
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G APOSPC2381-1G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
Punto di ebollizione: 265…266 °C
Densità: 1,523 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094156
CAS Number: 351003-34-4
UN: 3265
ADR: 8,II