Stampa…
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1,1-difluoro-1-phenylethane, β,β-Difluorophenethyl bromide
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 430 EUR
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Peso molecolare: 221,042 g/mol
Punto di ebollizione: 55…56 °C (2 mm Hg)
Punto di fusione: –26…–24 °C
Densità: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777119
CAS Number: 108661-89-8