1,6-Dibromo-2,5-dioxaperfluorohexane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄Br₂F₈O₂ Punto di ebollizione: 102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094153 CAS Number: 330562-48-6 |