Stampa…
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 144 EUR
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,105 g/mol
Punto di ebollizione: 223…225 °C (760 mm Hg)
Punto di fusione: 26…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972858
CAS Number: 1978-06-9