Stampa…
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 142 EUR
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Formula: C₂HBr₂FO₂
Punto di ebollizione: 130 °C (60 mm Hg)
Punto di fusione: 40…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069082
CAS Number: 353-99-1
UN: 3261
ADR: 8,III