Stampa…
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 52.2 EUR
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formula: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Punto di ebollizione: 81…82 °C (11 mm Hg)
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270970
CAS Number: 71363-70-7