3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2239-1G
PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA
209
EUR
APOSPC2239-1G
APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₄F₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07779330 CAS Number: 133804-66-7 |