Stampa…
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC2189-1G PC2189-500MG
APOSPC2189-1GEA 466 EUR
APOSPC2189-1G APOSPC2189-500MG
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂S
Peso molecolare: 214,257 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816765
CAS Number: 259544-93-9