2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2181-1G
PC2181-5G
APOSPC2181-1GEA
134
EUR
APOSPC2181-1G
APOSPC2181-5G
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol 97%
2-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propan-2-ol
Formula:
C₁₁H₁₂F₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07777113 CAS Number: 196314-61-1 |