Stampa…
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-Decafluoro-2-iodo-2-(trifluoromethyl)pentane, 2-Iodoperfluoro(2-methylpentane)
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 58.2 EUR
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formula: C₆F₁₃I
Peso molecolare: 445,948 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C
Densità: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082619
CAS Number: 102780-88-1