Stampa…
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210146-100MG PC210146-1G PC210146-250MG
APOSPC210146-100MGEA 176 EUR
APOSPC210146-100MG APOSPC210146-1G APOSPC210146-250MG
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
5,7-Difluoroisoindolin-1-one
Formula: C₈H₅F₂NO
Peso molecolare: 169,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29072780
CAS Number: 1445862-22-5