Stampa…
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC210144-100MG PC210144-1G PC210144-250MG
APOSPC210144-100MGEA 0 EUR
APOSPC210144-100MG APOSPC210144-1G APOSPC210144-250MG
N-(2-Fluoroethyl)aniline ≥98%
N-(2-Fluoroethyl)aniline
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19217349
CAS Number: 459-40-5