3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC210142-100MG
PC210142-1G
PC210142-250MG
APOSPC210142-100MGEA
0
EUR
APOSPC210142-100MG
APOSPC210142-1G
APOSPC210142-250MG
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula:
C₈H₇F₃N₂ Peso molecolare: 188,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12024501 CAS Number: 1150618-34-0 |